Tisk…
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22178.09 B22178.18 B22178.30
B22178.09EA 900 CZK
B22178.09 B22178.18 B22178.30
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid 95%
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Purity: 95% CAS No.: 35453-19-1 Molecular Formula: C8H4I3NO4 Formula Weight: 558.84 Melting Point: 265-270° MDL No.: MFCD00190167
Vzorec: C₈H₄I₃NO₄
Bod tání: 265…270 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190167
CAS číslo: 35453-19-1
EINECS: 252-575-4