Tisk…
Methyl-5-iodsalicylate ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-5-iodobenzoate
B22048.09 B22048.18
B22048.09EA 1500 CZK
B22048.09 B22048.18
Methyl-5-iodsalicylate ≥99%
Methyl-5-iodsalicylate
Purity: 99% CAS No.: 4068-75-1 Molecular Formula: C8H7IO3 Formula Weight: 278.05 Melting Point: 75-78° MDL No.: MFCD00016462
Vzorec: C₈H₇IO₃
MW: 278,05 g/mol
Bod tání: 75…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016462
CAS číslo: 4068-75-1