Methyl-4-iodsalicylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Methyl 2-hydroxy-4-iodobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
652636-25G
652636-5G
SIAL652636-25GEA
6410
CZK
SIAL652636-25G
SIAL652636-5G
Methyl-4-iodsalicylate, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-iodsalicylate
Vzorec:
C₈H₇IO₃ MW: 278,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD06797864 CAS číslo: 18179-39-0 |