Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
H26180.03 H26180.06 H26180.14
H26180.03EA 1700 CZK
H26180.03 H26180.06 H26180.14
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 133115-72-7 Molecular Formula: C7H7F3N2O.HCl Formula Weight: 228.60 Melting Point: ca 225° dec. MDL No.: MFCD00053033
Vzorec: C₇H₈ClF₃N₂O
MW: 228,60 g/mol
Bod tání: ∼ 225 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053033
CAS číslo: 133115-72-7
EINECS: None