Methyl-5-methoxysalicylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Methyl 2-hydroxy-5-methoxybenzoate
456683-25ML
456683-5ML
SIAL456683-25MLEA
10570
CZK
SIAL456683-25ML
SIAL456683-5ML
Methyl-5-methoxysalicylate, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-methoxysalicylate
Vzorec:
C₉H₁₀O₄ MW: 182,1733 g/mol |
MDL Number:
MFCD00017185 CAS číslo: 2905-82-0 |