Methyl-4-methoxysalicylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
L03855.09
L03855.18
L03855.09EA
1260
CZK
L03855.09
L03855.18
Methyl-4-methoxysalicylate ≥98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Purity: 98%
CAS No.: 5446-02-6
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 47-51°
Boiling Point: 134°/7mm
MDL No.: MFCD00008424
Vzorec:
C₉H₁₀O₄ MW: 182.18 g/mol Bod varu: 134 °C (7 mmHg) Bod tání: 47…51 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008424 CAS číslo: 5446-02-6 EINECS: 226-657-5 |