Tisk…
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
L05687.09 L05687.04
L05687.09EA 9780 CZK
L05687.09 L05687.04
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 63435-16-5 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.17 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 608716
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167.17 g/mol
Bod tání: 118…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017093
CAS číslo: 63435-16-5