Methyl-5-aminosalicylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
636436-1G
636436-5G
SIAL636436-1GEA
2620
CZK
SIAL636436-1G
SIAL636436-5G
Methyl-5-aminosalicylate, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-aminosalicylate
Vzorec:
C₈H₉NO₃ |
MDL Number:
MFCD01317557 CAS číslo: 42753-75-3 |