Tisk…
Methyl-3-aminosalicylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-amino-2-hydroxybenzoate
H33035.03 H33035.06
H33035.03EA 3190 CZK
H33035.03 H33035.06
Methyl-3-aminosalicylate 97%
Methyl-3-aminosalicylate
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167.17 g/mol
Bod tání: 79…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09842614
CAS číslo: 35748-34-6