Tisk…
4-(Diethylamino)salicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
225681-25G 225681-5G
SIAL225681-25GEA 2000 CZK
SIAL225681-25G SIAL225681-5G
4-(Diethylamino)salicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
MDL Number: MFCD00003326
CAS číslo: 17754-90-4
EINECS: 241-745-3