Tisk…
4-(Diethylamino)salicylaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
209480050 209480250
ACRO209480050EA 809 CZK
ACRO209480050 ACRO209480250
4-(Diethylamino)salicylaldehyde 98%
4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Bod tání: 60…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003326
CAS číslo: 17754-90-4
EINECS: 241-745-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Pink to light brown to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥97.5 %