Tisk…
Methyl-4-formylbenzoate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl terephthalaldehydate, Methyl 4-formylbenzoate
223750100 223750500
ACRO223750100EA 2570 CZK
ACRO223750100 ACRO223750500
Methyl-4-formylbenzoate 99%
Methyl-4-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₈O₃
Bod tání: 57…64 °C
Bod vzplanutí: 144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006950
CAS číslo: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to light green Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥98.5 %