Tisk…
Methyl-3-formylbenzoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-formylbenzoate
368050010 368050050 368050250
ACRO368050010EA 1830 CZK
ACRO368050010 ACRO368050050 ACRO368050250
Methyl-3-formylbenzoate 98%
Methyl-3-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₈O₃
MW: 164.1600 g/mol
Bod tání: 48…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00189379
CAS číslo: 52178-50-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 55 °C
GC ≥97.5 %