Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32645.03 H32645.06
H32645.03EA 1320 CZK
H32645.03 H32645.06
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole ≥98%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Purity: 98% CAS No.: 853771-88-7 Molecular Formula: C8H6BrF3O2 Formula Weight: 271.04 MDL No.: MFCD09907950
Vzorec: C₈H₆BrF₃O₂
MW: 271.04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907950
CAS číslo: 853771-88-7