Tisk…
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
367540010 367540050
ACRO367540010EA 2670 CZK
ACRO367540010 ACRO367540050
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₉BO₄
Bod tání: 101…106 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093723
CAS číslo: 269410-22-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 106 °C
GC ≥96.0 %