3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-((trimethylsilyl)oxy)trisiloxan-3-yl)propyl methacrylate, 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
Purity: 98%
CAS No.: 17096-07-0
Molecular Formula: C16H38O5Si4
Formula Weight: 422.82
Flash Point: 201°(393°F)
Refractive Index: 1.4175
Boiling Point: 112-115°/0.2mm
MDL No.: MFCD00053871
Vzorec:
C₁₆H₃₈O₅Si₄ MW: 422,82 g/mol Bod varu: 112…115 °C (0,2 mmHg) Hustota: 0,930 Bod vzplanutí: 201 °C (393 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00053871 CAS číslo: 17096-07-0 EINECS: 241-165-0 |