3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-oxobutanoic acid
H25806.14
H25806.06
H25806.14EA
10510
CZK
H25806.14
H25806.06
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid ≥98%
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5333-34-6
Molecular Formula: C12H14O5
Formula Weight: 238.24
Melting Point: 159-161°
MDL No.: MFCD00033286
Vzorec:
C₁₂H₁₄O₅ Bod tání: 159…161 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00033286 CAS číslo: 5333-34-6 |