Tisk…
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid sodium salt 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
655821-1L 655821-250ML
SIAL655821-1LEA 5320 CZK
SIAL655821-1L SIAL655821-250ML
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid sodium salt 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid sodium salt
Vzorec: C₇H₁₂NNaO₄S
MDL Number: MFCD00156481
CAS číslo: 5165-97-9
EINECS: 225-948-4