2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
282731-1KG
282731-250G
SIAL282731-1KGEA
3040
CZK
SIAL282731-1KG
SIAL282731-250G
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Vzorec:
C₇H₁₃NO₄S |
MDL Number:
MFCD00007522 CAS číslo: 15214-89-8 EINECS: 239-268-0 |