Tisk…
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
400290050 400290500
400290050.EA 747 CZK
400290050. 400290500.
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid 97%
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Vzorec: C₇H₁₃NO₄S
Bod vzplanutí: 160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007522
CAS číslo: 15214-89-8
EINECS: 239-268-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or chips and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %