Tisk…
9-Ethylcarbazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 9-Ethyl-9H-carbazole, N-Ethylcarbazole
E16600-100G E16600-500G
SIALE16600-100GEA 1690 CZK
SIALE16600-100G SIALE16600-500G
9-Ethylcarbazole, Sigma-Aldrich®
9-Ethylcarbazole
Vzorec: C₁₄H₁₃N
MDL Number: MFCD00004967
CAS číslo: 86-28-2
EINECS: 201-660-4