9-Ethylcarbazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
9-Ethyl-9H-carbazole, N-Ethylcarbazole
E16600-100G
E16600-500G
SIALE16600-100GEA
1690
CZK
SIALE16600-100G
SIALE16600-500G
9-Ethylcarbazole, Sigma-Aldrich®
9-Ethylcarbazole
Vzorec:
C₁₄H₁₃N |
MDL Number:
MFCD00004967 CAS číslo: 86-28-2 EINECS: 201-660-4 |