Methanesulphonamide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methylsulphonamide
296110250
296111000
ACRO296110250EA
2060
CZK
ACRO296110250
ACRO296111000
Methanesulphonamide 98%
Methanesulphonamide
Vzorec:
CH₅NO₂S MW: 95,13 g/mol Bod tání: 88…92 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007940 CAS číslo: 3144-09-0 EINECS: 221-553-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow Powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 88 to 92 °C |
GC | ≥97.5 % |