Tisk…

Dimethylcyanamide 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

200211000 200210050
ACRO200211000EA 7360 CZK
ACRO200211000 ACRO200210050
Dimethylcyanamide 97%
Dimethylcyanamide
Vzorec: C₃H₆N₂
Bod tání: –41 °C
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001767
CAS číslo: 1467-79-4
EINECS: 215-991-7
UN: 2929
ADR: 6.1,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR