Tisk…
Methyl glycolate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Hydroxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-hydroxyacetate, Glycolic Acid Methyl Ester, Methyl Hydroxyacetate
414370250 414371000
ACRO414370250EA 4930 CZK
ACRO414370250 ACRO414371000
Methyl glycolate 98%
Methyl glycolate
Vzorec: C₃H₆O₃
Bod varu: 52 °C (17 mmHg)
Bod tání: 149…151 °C
Hustota: 1,184 g/cm³
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004667
CAS číslo: 96-35-5
EINECS: 202-502-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %