Ethyl glycolate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
410080250
410081000
410085000
ACRO410080250EA
3940
CZK
ACRO410080250
ACRO410081000
ACRO410085000
Ethyl glycolate 95%
Ethyl glycolate
Vzorec:
C₄H₈O₃ Bod varu: 158…159 °C (760 mmHg) Hustota: 1,08 g/cm³ Bod vzplanutí: 62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00021970 CAS číslo: 623-50-7 EINECS: 210-798-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |