N-Boc-ethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
t-boc-N-EDA
15369-1G
15369-25G
15369-5G
SIAL15369-1GEA
3070
CZK
SIAL15369-1G
SIAL15369-25G
SIAL15369-5G
N-Boc-ethylenediamine, Sigma-Aldrich®
N-Boc-ethylenediamine
Vzorec:
C₇H₁₆N₂O₂ MW: 160,22 g/mol |
MDL Number:
MFCD00191871 CAS číslo: 57260-73-8 |