Methyl isocyanoacetate 95% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
219000050
219000250
ACRO219000050EA
3440
CZK
ACRO219000050
ACRO219000250
Methyl isocyanoacetate 95% tech.
Methyl isocyanoacetate
Vzorec:
C₄H₅NO₂ Bod varu: 75…76 °C (10 mmHg) Hustota: 1,09 g/cm³ Bod vzplanutí: 84 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00000006 CAS číslo: 39687-95-1 EINECS: 254-593-8 UN: 2922 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4161 to 1.4191 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |