Tisk…
Ethyl isocyanoacetate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
299550050 299550250 299551000
ACRO299550050EA 4230 CZK
ACRO299550050 ACRO299550250 ACRO299551000
Ethyl isocyanoacetate 97%
Ethyl isocyanoacetate
Vzorec: C₅H₇NO₂
MW: 113.12 g/mol
Bod varu: 194…196 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.03 g/cm³
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000007
CAS číslo: 2999-46-4
EINECS: 221-077-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear amber to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %