4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L04218.06
L04218.14
L04218.06EA
1050
CZK
L04218.06
L04218.14
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide ≥98%
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Purity: 98+%
CAS No.: 119-81-3
Molecular Formula: C9H10N2O4
Formula Weight: 210.19
Melting Point: 117-118°
Beilstein Reference: 2809678
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O₄ Bod tání: 117…118 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017018 CAS číslo: 119-81-3 EINECS: 204-353-3 |