2',4'-Dichloro-5'-hydroxyacetanilide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
N-(2,4-Dichloro-5-hydroxyphenyl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ100
655880-1G
655880-5G
SIAL655880-1GEA
5400
CZK
SIAL655880-1G
SIAL655880-5G
2',4'-Dichloro-5'-hydroxyacetanilide, Sigma-Aldrich®
2',4'-Dichloro-5'-hydroxyacetanilide
Vzorec:
C₈H₇Cl₂NO₂ MW: 220,0527 g/mol |
MDL Number:
MFCD00186236 CAS číslo: 67669-19-6 EINECS: 429-110-0 |