Tisk…
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
270148-1G 270148-5G
SIAL270148-1GEA 1470 CZK
SIAL270148-1G SIAL270148-5G
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate, Sigma-Aldrich®
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate
Vzorec: C₅H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00063450
CAS číslo: 72657-23-9