Tisk…

Phenyl glycidyl ether 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

135350500 135352500
ACRO135350500EA 1960 CZK
ACRO135350500 ACRO135352500
Phenyl glycidyl ether 99%
Phenyl glycidyl ether
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod varu: 245 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,1 g/cm³
Bod vzplanutí: 115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005133
CAS číslo: 122-60-1
EINECS: 204-557-2
ADR: 6.1,

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5295 to 1.5315 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR