Tisk…
DL-Penicillamine 97+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid
B24710.03 B24710.06
B24710.03EA 1100 CZK
B24710.03 B24710.06
DL-Penicillamine 97+%
DL-Penicillamine
Purity: 97+% CAS No.: 52-66-4 Molecular Formula: C5H11NO2S Formula Weight: 149.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Unpleasant Beilstein Reference: 2039817 Merck Reference: 14,7088 MDL No.: MFCD00004856
Vzorec: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21 g/mol
Bod tání: ∼ 212 °C (rozkl.)
MDL Number: MFCD00004856
CAS číslo: 52-66-4
EINECS: 200-147-2
Merck Index: 14,7088