1,2:7,8-Diepoxyoctane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
139564-10G
139564-50G
SIAL139564-10GEA
6070
CZK
SIAL139564-10G
SIAL139564-50G
1,2:7,8-Diepoxyoctane, Sigma-Aldrich®
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Vzorec:
C₈H₁₄O₂ |
MDL Number:
MFCD00005155 CAS číslo: 2426-07-5 EINECS: 219-375-9 |