Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms:
Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
13059-250
13059-500
13059-1
13059-5
CAYM13059-250EA
583
CZK
CAYM13059-250
CAYM13059-500
CAYM13059-1
CAYM13059-5
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Vzorec:
C₇H₁₀N₂O₂S MW: 186.22 g/mol |
MDL Number:
MFCD00123414 CAS číslo: 7210-76-6 |