Tisk…
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A16896.06 A16896.14
A16896.06EA 2350 CZK
A16896.06 A16896.14
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 7210-76-6 Molecular Formula: C7H10N2O2S Formula Weight: 186.22 Odour: Odourless Melting Point: 172-176° MDL No.: MFCD00123414
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂S
Bod tání: 172…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00123414
CAS číslo: 7210-76-6