2-Mercaptothiazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L07058.03
L07058.06
L07058.03EA
1380
CZK
L07058.03
L07058.06
2-Mercaptothiazole ≥97%
2-Mercaptothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 82358-09-6
Molecular Formula: C3H3NS2
Formula Weight: 117.19
Melting Point: 77-80°
Beilstein Reference: 635950
Vzorec:
C₃H₃NS₂ Bod tání: 77…80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00022449 CAS číslo: 82358-09-6 EINECS: 423-680-4 |