Sodium borodeuteride (98% D), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
205591-1G
205591-5G
SIAL205591-1GEA
2970
CZK
SIAL205591-1G
SIAL205591-5G
Sodium borodeuteride (98% D), Sigma-Aldrich®
Sodium borodeuteride
Vzorec:
D₄BNa Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003519 CAS číslo: 15681-89-7 EINECS: 239-764-7 UN: 1426 ADR: 4.3,I |