2-Hydrazinobenzothiazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A18006.09
A18006.18
A18006.30
A18006.09EA
3750
CZK
A18006.09
A18006.18
A18006.30
2-Hydrazinobenzothiazole ≥97%
2-Hydrazinobenzothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 615-21-4
Molecular Formula: C7H7N3S
Formula Weight: 165.21
Melting Point: 198-202°
MDL No.: MFCD00041849
Vzorec:
C₇H₇N₃S Bod tání: 198…202 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041849 CAS číslo: 615-21-4 EINECS: 210-416-6 |