3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide, (3-Bromoprop-1-yn-1-yl)trimethylsilane
H53451.06
H53451.14
H53451.06EA
3540
CZK
H53451.06
H53451.14
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥98%
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Purity: 98%
CAS No.: 38002-45-8
Molecular Formula: C6H11BrSi
Formula Weight: 191.14
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.483
Boiling Point: 44-45°/2mm
Beilstein Reference: 2037650
MDL No.: MFCD00134460
Vzorec:
C₆H₁₁BrSi MW: 191.14 g/mol Bod varu: 44…45 °C (2 mmHg) Hustota: 1.17 Bod vzplanutí: 63 °C (145 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134460 CAS číslo: 38002-45-8 |