1,2-Epoxycyclopentane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
348520250
348521000
ACRO348520250EA
6990
CZK
ACRO348520250
ACRO348521000
1,2-Epoxycyclopentane 98%
1,2-Epoxycyclopentane
Vzorec:
C₅H₈O Bod varu: 102 °C (760 mmHg) Hustota: 0,964 g/cm³ Bod vzplanutí: 10 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005161 CAS číslo: 285-67-6 EINECS: 206-005-6 UN: 1993 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |