Tisk…
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-5-phenylpyrazole
A12701.06 A12701.14
A12701.06EA 3810 CZK
A12701.06 A12701.14
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 98% CAS No.: 1572-10-7 Molecular Formula: C9H9N3 Formula Weight: 159.19 Melting Point: 124-128° Beilstein Reference: 4947
Vzorec: C₉H₉N₃
MW: 159,19 g/mol
Bod tání: 124…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191749
CAS číslo: 1572-10-7