1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H50305.03
H50305.MD
H50305.03EA
8930
CZK
H50305.03
H50305.MD
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥99%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1134-50-5
Molecular Formula: C10H8N2O2
Formula Weight: 188.19
MDL No.: MFCD00514518
Vzorec:
C₁₀H₈N₂O₂ MW: 188,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00514518 CAS číslo: 1134-50-5 |