3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Amino-4-pyrazolecarboxylic acid, 3-Aminopyrazole-4-carboxylic acid, 3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, NSC 89246
A77407-1G
A77407-5G
SIALA77407-1GEA
3150
CZK
SIALA77407-1G
SIALA77407-5G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₄H₅N₃O₂ MW: 127,10 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005239 CAS číslo: 41680-34-6 EINECS: 255-493-7 |