1H-Pyrazole-4-carboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Pyrazolecarboxylic acid
H25783.06
H25783.03
H25783.06EA
22510
CZK
H25783.06
H25783.03
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid ≥97%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 37718-11-9
Molecular Formula: C4H4N2O2
Formula Weight: 112.09
Melting Point: 281-283°
MDL No.: MFCD00011558
Vzorec:
C₄H₄N₂O₂ MW: 112,09 g/mol Bod tání: 281…283 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011558 CAS číslo: 37718-11-9 EINECS: 253-641-5 |