1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Pyrazolecarboxylic acid, Pyrazole-3-carboxylic acid
B25732.03
B25732.06
B25732.03EA
1600
CZK
B25732.03
B25732.06
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥97%
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1621-91-6
Molecular Formula: C4H4N2O2
Formula Weight: 112.09
Melting Point: 211° dec.
MDL No.: MFCD00077436
Vzorec:
C₄H₄N₂O₂ MW: 112,09 g/mol Bod tání: 211 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077436 CAS číslo: 1621-91-6 |