Tisk…
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
H27614.06 H27614.03
H27614.06EA 8170 CZK
H27614.06 H27614.03
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 1458-18-0 Molecular Formula: C6H5Cl2N3O2 Formula Weight: 222.03 Melting Point: 230-233° MDL No.: MFCD00010431
Vzorec: C₆H₅Cl₂N₃O₂
MW: 222,03 g/mol
Bod tání: 230…233 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010431
CAS číslo: 1458-18-0
EINECS: 215-947-7