Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
368280010
368280050
ACRO368280010EA
2430
CZK
ACRO368280010
ACRO368280050
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Vzorec:
C₆H₅Cl₂N₃O₂ MW: 222,03 g/mol Bod tání: 227…230 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010431 CAS číslo: 1458-18-0 EINECS: 215-947-7 UN: 3077 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light brown to red-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 229 to 235 °C (Dec) |
HPLC | ≥97.5 % |