Tisk…
Diphenylphosphine oxide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
310120010 310120050
ACRO310120010EA 2090 CZK
ACRO310120010 ACRO310120050
Diphenylphosphine oxide 97%
Diphenylphosphine oxide
Vzorec: C₁₂H₁₁OP
Bod tání: 50…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002079
CAS číslo: 4559-70-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
GC ≥96.0 %