Tisk…
Tricaine methanesulphonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
118000100 118000500 118002500
ACRO118000100EA 2310 CZK
ACRO118000100 ACRO118000500 ACRO118002500
Tricaine methanesulphonate 98%
Tricaine methanesulphonate
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₅S
Bod tání: 146…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013176
CAS číslo: 886-86-2
EINECS: 212-956-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
Solubility (5% in Water) Clear solution
Titration with NaOH ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm